Merck
586242
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NSiH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
109-110 °C (lit.)
Dichte
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
28.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-2.22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)