Merck
738999
Sigma-Aldrich
Isooctyl trimethoxysilane, mixture of isomers
97%
Synonym(e):
2,4,4-Trimethylpentyltrimethoxysilane
About This Item
Lineare Formel:
C8H17Si(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F
Flammpunkt (°C)
52 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)