Merck
578371
Sigma-Aldrich
1,4-Dibrom-2,5-bis(decyloxy)benzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
(Br)2C6H2[O(CH2)9CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(OCCCCCCCCCC)cc1Br
InChI
1S/C26H44Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-29-25-21-24(28)26(22-23(25)27)30-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22H,3-20H2,1-2H3
InChIKey
JFMBJLMINSDIQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)