Merck
578320
Sigma-Aldrich
5,7-Dihydroxy-4-phenylcumarin
Größe auswählen
1 G
CHF 37.60
CHF 37.60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 37.60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 37.60
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
227-233 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
Oc1cc(O)c2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-12(17)15-11(9-4-2-1-3-5-9)8-14(18)19-13(15)7-10/h1-8,16-17H
InChIKey
HUQKUJNSVHEHIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)