Fortfahren mit
P3754
1,4-Bis(5-Phenyl-2-Oxazolyl)Benzen
BioReagent, suitable for scintillation
Synonym(e):
2,2′-p-Phenylen-bis-(5-phenyloxazol), Di-(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzol, POPOP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 138.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 434.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'640.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.40
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-304-6
Beilstein/REAXYS Number:
325741
MDL number:
eCl@ss:
32120505
CHF 138.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
mp
242-246 °C (lit.)
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene, also known as POPOP, is a well-known scintillation luminophore. It is an efficient fluorescent organic compound with high stokes shift. The POPOP dye is photostable in polar protic and polar aprotic solvents. The resulting photochemical quantum yield and the photodecomposition rate depend on the solvent′s electron affinity.
Application
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene or POPOP is widely used to detect radioactivity by scintillation counting.
Features and Benefits
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene or POPOP has the following advantages:
  • High fluorescence quantum yield.
  • High molar absorptivity.
  • Large Stokes Shift.
  • High Photostability in most organic solvents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
776262
description
BioReagent, suitable for scintillation
description
98%
mp
242-246 °C (lit.)
mp
110-115 °C
suitability
suitable for scintillation
suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Bis(5-Phenyl-2-Oxazolyl)Benzen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)