Merck
578231
Sigma-Aldrich
7-Amino-2-methylchromon
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
174.5-179.5 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC(=O)c2ccc(N)cc2O1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3
InChIKey
PAKDFQZWVPNDSC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)