Merck
249394
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyjulolidin
96%
Synonym(e):
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]chinolizin-8-ol
Größe auswählen
1 G
CHF 167.00
5 G
CHF 649.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 167.00
5 G
CHF 649.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.25
Beilstein:
1530423
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder or crystals
Zusammensetzung
Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7%
Farbe
light brown
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23
InChI
1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2
InChIKey
FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The carboxaldehyde derivative of 8-hydroxyjulolidine is useful as a chromophore in fluorescence chemosensor and chemosensors.[1]
Anwendung
8-Hydroxyjulolidine has been used in the electrochemical switching fluorescence study.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrochemical switching fluorescence emission in rhodamine derivatives
Cizkova M, et al.
Electrochimica Acta, 260, 589-597 (2018)
A new multifunctional Schiff base as a fluorescence sensor for Al 3+ and a colorimetric sensor for CN- in aqueous media: an application to bioimaging
Lee SA, et al.
Dalton Transactions, 43(18), 6650-6659 (2014)