Merck
572535
Sigma-Aldrich
Glycerin-1,2-distearat-3-octanoat-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
1,2-Distearoyl-3-octanoyl-1-13C-rac-glycerin, Glyceryl 1,2-dioctadecanoat-3-octanoat-1-13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC46H90O6
Molekulargewicht:
752.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-37-40-46(49)52-43-44(42-51-45(48)39-36-33-12-9-6-3)53-47(50)41-38-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i45+1
InChIKey
UOLYQWJYDWFXFZ-LCSWIJNDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)