Merck
565652
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Synonym(e):
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-196 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Tandem palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling and cyclization reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)