Wichtige Dokumente
564974
Ethyl-6-ethoxy-2-hydroxybenzoat
95%
Synonym(e):
Ethyl 2-ethoxy-6-hydroxybenzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1c(O)cccc1OCC
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-7-5-6-8(12)10(9)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
RWBODKGPEZVFRX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)