Fortfahren mit
E3019
Esterase aus Schweineleber
lyophilized powder, ≥15 units/mg solid
Synonym(e):
Carboxyl esterase, Carboxylester-Hydrolase, PLE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 67.60
20000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 115.00
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 404.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-773-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥15 units/mg solid
CHF 67.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥15 units/mg solid
mol wt
168 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Esterase aus der Schweineleber wird zur Katalysierung der Hydrolyse von Pentaacetylcatechin und Epicatechin bei pharmazeutischen sowie industriellen Anwendungen verwendet.
Esterase aus der Schweineleber wird häufig für kinetische Auflösungen und die asymmetrische Synthese in der organischen Chemie verwendet.
Esterase aus der Schweineleber wurde in einer Untersuchung der Auswirkung von 5-Aminolävulinsäure-Peptid-Prodrugs auf die Photosensibilisierung für die photodynamische Therapie verwendet. Esterase aus der Schweineleber wurde auch in einer Untersuchung der Korrelation von ortsspezifischer arthrogener Genexpression und nachfolgender variabler Entwicklung von Läsionen des koronaren und peripheren Gefäßsystems verwendet.
Das Enzym von Sigma wird in einer Ultrafiltrationsmembran aus Hohlfasern immobilisiert und für die asymmetrische Hydrolyse eines Meso-Diesters eingesetzt. Die Esterase von Sigma wurde in einer Studie zu ihrer Auswirkung auf die Freisetzung von Methacrylsäure (MAA) und 2-Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) aus Klebstoffen verwendet, die unter simulierten Bedingungen für das Nasskleben entwickelt wurden.[1] Sie wird zur Untersuchung der Fähigkeit der Carboxylesterase-Aktivität zur Beseitigung von Permethrin- und Bifenthrin-assoziierter Toxizität für Ceriodaphnia dubia und Hyalella azteca in einer Vielzahl von Matrizen verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Esterase aus Schweineleber katalysiert die enantioselektive Umwandlung eines Esters in eine Carboxylsäure. Das molekulare Gewicht liegt bei 168 kDa. Es handelt sich um ein Serinenzym mit zwei aktiven Stellen auf jedem Molekül, das bei Vorhandensein von verdünnter Säure oder konzentrierten Salzen in zwei aktive Halbmoleküle dissoziiert.[3]
Esterase wirkt auf wasserlösliche Carboxylester ein, die kurzkettige Fettsäuren enthalten. Ihre Funktionalität wird auf die katalytische Triade Ser, His und Asp/Glu zurückgeführt.
Other Notes
Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μmol Ethylbutyrat zu Buttersäure und Ethanol pro min bei einem pH-Wert von 8,0 und einer Temperatur von 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46058E0887E2884
specific activity
≥15 units/mg solid
specific activity
≥50 U/mg
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid, powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
168 kDa
mol wt
Mr ~162000
mol wt
60 kDa
mol wt
168 kDa
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esterase aus Schweineleber
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)