262595
Perhydroisochinolin
96%
Synonym(e):
Decahydroisochinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Zusammensetzung
(mixture of cis and trans)
Brechungsindex
n20/D 1.4904 (lit.)
bp
211-214 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC2CNCCC2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h8-10H,1-7H2
InChIKey
NENLYAQPNATJSU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter