Merck
563676
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-fluorphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 329.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrClFMg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
XRNCDMQVKMYTAM-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)