Merck
56308
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)pyrrolidin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-Pyrrolidinylcarbamidsäure-tert-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.25
Beilstein:
5377812
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +21.5±1.5°, c = 1 in ethanol
Zusammensetzung
carbon content, 56.88-59.20%
nitrogen content, 14.74-15.04%
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChIKey
DQQJBEAXSOOCPG-SSDOTTSWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.