Merck
540781
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminopyrrolidin
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 216.00
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 216.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]/D +20°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m1/s1
InChIKey
NGXSWUFDCSEIOO-SCSAIBSYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F
Flammpunkt (°C)
64 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lena van Giesen et al.
Cell, 183(3), 594-604 (2020-10-31)
Animals display wide-ranging evolutionary adaptations based on their ecological niche. Octopuses explore the seafloor with their flexible arms using a specialized "taste by touch" system to locally sense and respond to prey-derived chemicals and movement. How the peripherally distributed octopus