Merck
570745
Sigma-Aldrich
L-Asparagin-15N2,d8 Monodeuterat
98 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D · D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]OC([C@]([15N]([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])C([15N]([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
InChIKey
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)