Merck
563056
Sigma-Aldrich
Kaliumbenzyltrifluorborat
95%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3.K/c9-8(10,11)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
InChIKey
WGHDAVWURFVTQC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Organotrifluoroborate involved in:
  • Oxidation
  • Ritter-type amidation with nitriles
  • Photo-allylation / photo-benzylation of carbonyl compounds
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Suzuki cross-coupling
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.