662984
Kaliumcyclopropyltrifluorborat
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
348-350 °C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)C1CC1
InChI
1S/C3H5BF3.K/c5-4(6,7)3-1-2-3;/h3H,1-2H2;/q-1;+1
InChIKey
CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.