563013
6-Brom-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
6-Brompiperonal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H5BrO3/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-3H,4H2
InChIKey
CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Intramolecular Pd-Catalyzed Alkene Carboamination Reactions"
antimicrobial activities?