Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-223-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cc(Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene can be used to synthesize the following:
- analogs of HA14-1, which shows promising anticancer properties
- N,N′-diarylated indolo[3,2-b]carbazole derivatives, which can find applications in electrophotography
- symmetric 3,3′,4,4′,5,5′-hexamethoxydiphenylacetylene via Stille-type coupling with bis-(tributylstannyl)acetylene
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form liquid | form solid |
| mp 78-82 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 75-80 °C |
| functional group bromo | functional group bromo, fluoro | functional group bromo, fluoro | functional group bromo, ketone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?