Wichtige Dokumente
137650
6-Nitropiperonal
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
93-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
nitro
SMILES String
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
InChIKey
NRZWECORTTWSEF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?