Wichtige Dokumente
478075
2-Brom-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
202-207 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
COc1ccc(C=O)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
QPDFBPIHEDAUKK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde semicarbazone (HMBS)[2]
- 2-cyclopentyl-7-methoxy-1-benzofuran-4-carbaldehyde
- 3-(benzyloxy)-2-bromo-4-methoxybenzaldehyde[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?