Merck
716553
Sigma-Aldrich
3-Bromthiophen-2-Carboxaldehyd
96%
Größe auswählen
1 G
CHF 34.50
CHF 34.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 34.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 34.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
(Liquid or Solid)
Brechungsindex
n20/D 1.635
Dichte
1.755 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
InChIKey
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)