Merck
560413
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorphenethylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
125-129 °C/52.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
NCCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4-5,11H2
InChIKey
ACIMQXSSGMWVKG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,6-Dichlorophenethylamine, a phenethylamine derivative, may be used to synthesize C-terminal phenethylamine peptide analog.
Vorsicht
Absorbs CO2 from air
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alternate Binding Mode of C-terminal Phenethylamine Analogs of Gta (340-350) to Photoactivated Rhodopsin.
Anderson MA, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 68(6), 295-307 (2006)