Wichtige Dokumente
8.02961
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonym(e):
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Größe auswählen
50 ML
CHF 32.70
25 ML
CHF 34.30
250 ML
CHF 137.00
50 KG
CHF 7’490.00
CHF 32.70
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 32.70
25 ML
CHF 34.30
250 ML
CHF 137.00
50 KG
CHF 7’490.00
About This Item
Lineare Formel:
(OCH3)2C4H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
EG-Index-Nummer:
211-797-1
NACRES:
NA.22
CHF 32.70
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>205 °C
Wirksamkeit
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2.0-12.3 % (v/v)
pH-Wert
5 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
145-148 °C/1.013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C
Übergangstemp.
flash point 35 °C
Löslichkeit
300 g/L
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(CCC1OC)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,022–1,024
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup