Merck
A0325000
Alanin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Alanin, (S)-2-Aminopropionsäure, L-α-Aminopropionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
Beilstein:
1720248
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
alanine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Alanine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8
Arginin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1270000
Arginin
Serin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0450000
Serin
Prolin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P3350000
Prolin
Veronika Fedirko et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(4), 1222-1230 (2014-03-20)
The association between vitamin D status and hepatocellular carcinoma (HCC) has not been well investigated, despite experimental evidence supporting an important role of vitamin D in liver pathophysiology. Our objective was to investigate the association between prediagnostic circulating 25-hydroxyvitamin D
Gad Cotter et al.
European journal of heart failure, 16(12), 1362-1371 (2014-11-06)
Worsening heart failure (WHF) in the first 7 days after an admission for acute HF (AHF) has been proposed as a therapeutic target in several recent AHF studies and was a co-primary endpoint of the VERITAS studies. Patients were randomized
Lillian L Siu et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(19), 2477-2484 (2013-05-22)
The antiepidermal growth factor receptor monoclonal antibody cetuximab has improved survival in patients with metastatic, chemotherapy-refractory, wild-type K-RAS colorectal cancer. The addition of brivanib, a tyrosine kinase inhibitor targeting vascular endothelial growth factor receptor and fibroblast growth factor receptor, to
Kirsten C G Van Dycke et al.
Archives of toxicology, 89(2), 221-231 (2014-05-14)
Application of omics-based technologies is a widely used approach in research aiming to improve testing strategies for human health risk assessment. In most of these studies, however, temporal variations in gene expression caused by the circadian clock are a commonly
Mom Das et al.
Nucleic acids research, 42(6), 3943-3953 (2013-12-29)
Errors in protein synthesis due to mispairing of amino acids with tRNAs jeopardize cell viability. Several checkpoints to prevent formation of Ala- and Cys-tRNA(Pro) have been described, including the Ala-specific editing domain (INS) of most bacterial prolyl-tRNA synthetases (ProRSs) and