Wichtige Dokumente
559415
4-Fluor-3-methylanilin
97%
Synonym(e):
5-Amino-2-fluor-toluol
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(N)ccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Fluoro-3-methylaniline may be used to synthesize 4-methoxy-3′-methyl-4′-fluorobiphenyl and diimine Schiff bases.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Effects of fluorine substitution on the solvatochromic behaviour of an iron (II)-cyanide Schiff base complex.
Richard C, et al.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 90(20), 3071-3075 (1994)
Novel analgesic-antiinflammatory salicylates.
Hannah J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21(11), 1093-1100 (1978)