Merck
334871
Sigma-Aldrich
3-Fluor-p-anisidin
98%
Synonym(e):
3-Fluor-4-methoxyanilin
Größe auswählen
5 G
CHF 74.60
CHF 74.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 74.60
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 74.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
COc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Arrhenius parameter has been measured for the reactions of 3-fluoro-p-anisidine (3-fluoro-4-methoxyaniline) with picryl chloride.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The kinetics of the reactions of picryl chloride with some substituted anilines. Part 6. 4-Substituted and 3, 4-disubstituted anilines.
Emokpae TA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 823-834 (1980)