Merck
A45653
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
99%
Synonym(e):
4-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin, 5-Amino-2-chlor-benzotrifluorid
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.57
Beilstein:
641588
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
35-37 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2