Merck
553735
Sigma-Aldrich
3,3-Pentamethylenglutarsäuremonoamid
97%
Synonym(e):
1,1-Cyclohexandiessigsäuremonoamid, 1-(2-Amino-2-oxoethyl)-cyclohexanessigsäure, 1-[(Aminocarbonyl)-methyl]-cyclohexanessigsäure
Größe auswählen
25 G
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 134.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
141-146 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
carboxylic acid
SMILES String
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
InChIKey
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, also known as gabapentin amide, has neurological properties.[1] It is an important intermediate formed during the synthesis of a potential antiepileptic drug, gabapentin.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
High-efficiency aminocarbonylation by introducing CO to a pressurized continuous flow reactor.
Csajagi C, et al.
Organic Letters, 10(8), 1589-1589 (2008)
Development and Validation of 1, 1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide by using Spectrophotometry
Haque SM and Shanker P.
Residue Reviews, 5(2), 11-17 (2014)