551988
(R)-(−)-2-Benzylamino-1-phenylethanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −57°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H](CNCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-15(14-9-5-2-6-10-14)12-16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChIKey
XAOCLQUZOIZSHV-HNNXBMFYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)