Merck
543098
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibrom-6-methylpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6Br2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
143.5-148.5 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1nc(N)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H6Br2N2/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3,(H2,9,10)
InChIKey
BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Packaged in glass bottles
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of new bis (1-aryliminomethylenylnaphthalen-2-oxy) nickel complexes and their catalytic behavior for vinyl polymerization of norbornene
Chang F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689.5, 936- 946 (2004)
Hyperconjugation. III. Relative rates of bromination of twelve monoalkylbenzenes
Berliner E and Berliner F
Journal of the American Chemical Society, 71.4, 1195-1200 (1949)