Merck
536601
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Amino-1-benzylpyrrolidin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D -1.99°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.5450 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2/t11-/m1/s1
InChIKey
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)