Wichtige Dokumente
535605
6-Nitrobenzoxazol-2(3H)-on
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
248-252 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4N2O4/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
InChIKey
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?