Merck
487899
Sigma-Aldrich
Acrylsäure-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2-Propenoic-1-13C acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 1’140.00
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 1’140.00
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CH13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’140.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Verunreinigungen
≤5% water
Brechungsindex
n20/D 1.4202 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i3+1
InChIKey
NIXOWILDQLNWCW-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
119.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)