Merck
535338
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-pyridincarbonitril
98%
Synonym(e):
2-Chlornicotinonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
104-107 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
InChIKey
JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katalin Nógrádi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3845-3849 (2014-07-16)
An HTS campaign of our corporate compound library resulted in thieno[2,3-b]pyridines derivative hits with mGluR5 negative allosteric modulator effects. During the hit-to-lead development our objective was to improve affinity, and to keep the ligand efficiency values at an acceptable level.