Merck
534471
Sigma-Aldrich
Bromiertes Wang-Harz
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
α-Brompropiophenon polymer gebunden, 2-Brompropionyl-polystyrol
Größe auswählen
1 G
CHF 155.00
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 155.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)