8.55007
NovaSyn®TG amino resin (90 µm)
Novabiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] W. Rapp, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 205.
[2] L. Zhang, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp.196.
[3] E. Bayer (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 113.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.20 - 0.30 mmol/g
Aufquellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifischer Wert
Das Basisharz ist PEG-PS Copolymer (90µm), das mit einer Aminogruppe beladen ist.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.