Merck
537276
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)benzylchlorid, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Benzyloxybenzyl-chlorid, polymer gebunden, Wang chloriniertes Granulat, [4-(Chlormethyl)phenoxymethyl]-polystyrol, quer-vernetzt mit Divinylbenzol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.5 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClCc3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable