Merck
534129
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrN2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
183-187 °C (lit.)
SMILES String
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChIKey
ZBRNKOLWXWMLTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)