Merck
A66006
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-Methylthiazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
bp
231-232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
SMILES String
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChIKey
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)