530018
3-Brom-2-methylanilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.619 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
Dichte
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(N)cccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 3,4-dibromo-2-methylaniline
- racemic 3,9-dibromo-4,10-dimethyl-6H,12H,5,11-methanodibenzodiazocine, a racemic derivative of Tröger′s base
- 4-bromo-1H-indazole
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup