Merck
524956
Sigma-Aldrich
Estron-2,4,16,16-d4-3-sulfat Natriumsalz
≥95 atom % D, ≥99% (CP), contains 35% TRIS-d5 as stabilizer
Synonym(e):
Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt)
Größe auswählen
100 MG
CHF 2’580.00
CHF 2’580.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 2’580.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18D4H17NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’580.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥95 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
35% TRIS-d5 as stabilizer
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
InChIKey
VUCAHVBMSFIGAI-IGBMKMNFSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)