GF37093800
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g, 98%
Synonym(e):
NI076011
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 370-938-00
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm