519405
1-Ethinyl-3-fluorbenzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5170 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
Dichte
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
InChIKey
PTRUTZFCVFUTMW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
90.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.2 °C - closed cup