Merck
563439
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethinyl]-4-(trifluormethyl)benzol
97%
Synonym(e):
[4-(Trifluormethyl)-phenyl]-(trimethylsilyl)-acetylen
About This Item
Lineare Formel:
C6H4CF3C≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3
InChIKey
FHGNUAFFHLVAJP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.2 °C - closed cup