Wichtige Dokumente
467227
2-Ethinylanisol
97%
Synonym(e):
2-Ethinylanisol
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h1,4-7H,2H3
InChIKey
UFOVULIWACVAAC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
196.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)