Merck
724653
Sigma-Aldrich
Methyl 4-ethynylbenzoate
≥90%
Synonym(e):
4-Ethynylbenzoic acid methyl ester
Größe auswählen
1 G
CHF 65.00
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 65.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
88-95 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H8O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
InChIKey
JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)