Merck
515175
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilylchlorid
technical grade, 90%
Synonym(e):
Chlortriisopropylsilan, TIPSCl, Triisopropylchlorsilan, Triisopropylsilylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.80
Beilstein:
1737446
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Dampfdruck
1.16 mmHg ( 20 °C)
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
198 °C/739 mmHg (lit.)
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChIKey
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)