Merck
241911
Sigma-Aldrich
Wolfram(VI)-chlorid
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Wolfram-hexachlorid
About This Item
Lineare Formel:
WCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
43 mmHg ( 215 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
347 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (lit.)
Dichte
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChIKey
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Allgemeine Beschreibung
Wolfram(VI)-chlorid ist ein hochreaktiver kristalliner Feststoff, der häufig im Bereich von Katalyse, Perowskit-Solarzellen und lichtemittierenden Geräten eingesetzt wird. Es handelt sich um einen diamagnetischen Feststoff. Es kann jedoch stark korrosiv sein und starke Oxidationseffekte haben.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Wolfram(VI)-chlorid:
  • Als Ausgangsmaterial zur Synthese von Wolfram-Nanopartikeln und einer Mo-dotierten seeigelartigen W18O49-Nanostruktur unter Verwendung des hydrothermischen Verfahrens. Der Mo-W18O49-Elektrokatalysator zeigte eine ausgezeichnete elektrokatalytische Aktivität in Richtung der Wasserstoffevolutionsreaktion (HER). Durch die Dotierung von Mo-Spezies in defektreiche ultradünne W18O49-Nanodrähte wurde auch gezeigt, dass es ein ausgezeichneter Kandidat für eine photokatalytische N2-Fixierung an Ammoniak ist.
  • Zur Synthese von kristallinem mesoporösem WO3 mit einer Porengröße von 11 nm unter Verwendung eines hochmolekularen amphiphilen Block-Copolymers als strukturleitendem Mittel. Die Materialien erbrachten hervorragende Leistungen bei der H2S-Gasmessung.
  • Zur Herstellung von Wolframdisulfid- und WS2/reduziertes Graphenoxid (WS2/rGO)-Nanofolien durch hydrothermale Synthese. Die WS2/rGO-Nanofolien zeigten eine außergewöhnliche elektrokatalytische Aktivität für die Wasserstoffevolutionsreaktion.
  • Zur Herstellung der WS2-Nanoflowers@RGO und mit Stickstoff dotierten Kohlenstoffkugeln@WS2 als Anodenmaterial für verbesserte Elektrodenleistung in Lithium-Ionen-Batterien.
  • Als Dotierstoff zur Herstellung kompakter TiO2-Schichten für Perowskit-Solarzellen mit verbesserter Leistung.
  • Als Katalysator zur Präparation von selbstheilenden Epoxidverbundwerkstoffen mit Mikrokapseln.
  • Als Katalysator für die Transamidierung von tertiären Alkylamiden.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Hierarchical Nanocomposite of Hollow N-Doped Carbon Spheres Decorated with Ultrathin WS2 Nanosheets for High-Performance Lithium-Ion Battery Anode
Xiaohui Zeng, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 18841-18848 (2016)
Giuseppe Bengasi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(35), 8313-8320 (2019-04-03)
Oxidative chemical vapour deposition of (5,15-diphenylporphyrinato)nickel(II) (NiDPP) with iron(III) chloride as oxidant yielded a conjugated poly(metalloporphyrin) as a highly coloured thin film, which is potentially useful for optoelectronic applications. This study clarified the reactive sites of the porphyrin monomer NiDPP
Mo doping induced more active sites in urchin-like W18O49 nanostructure with remarkably enhanced performance for hydrogen evolution reaction
Xing Zhong, et al.
Advanced Functional Materials , 26, 5778-5786 (2016)
Tungsten-Catalyzed Transamidation of Tertiary Alkyl Amides
Fang-Fang Feng, et al.
ACS Catalysis, 11, 7070-7079 (2021)
Tungsten nanoparticles from liquid-ammonia-based synthesis
Christian Schottle, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50, 4547-4550 (2014)